Stampa…
VWR® Nitrile Extra Light, Guanti in nitrile
Fornitore: VWR Collection
112-4193EA 26.8 EUR
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Guanti in nitrile
Guanti
Questi guanti ambidestri sottili sono adatti per l'uso in applicazioni mediche, di lavorazione degli alimenti e per applicazioni generiche in aree non pericolose.
  • Non sterili, non talcati, finitura antiscivolo sulle dita
  • Molto sottili: forniscono un'eccellente elasticità per una buona indossabilità
  • Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice; particolarmente delicati sulla pelle per utenti allergici al lattice
  • Bordino per una maggiore indossabilità
  • Spessore ridotto e dita antiscivolo per una presa perfetta
Certificazioni: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDR Class 1; PPE Cat. III
Food contact approved.
Attenzione: * Thickness is double measured, minimum values