Stampa…
Riscaldatore digitale a blocchi, compatto
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88871003 88871004
460-0284EA 388 EUR
460-0284 460-0283
Riscaldatore digitale a blocchi, compatto
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
Questi versatili riscaldatori a blocchi digitali forniscono buona uniformità e stabilità termica, per risultati riproducibili. Le unità sono compatte e leggere, con comandi digitali della temperatura e display e ingombrano uno spazio minimo sul banco. Le unità sono ideali per la preparazione dei campioni, la conservazione degli enzimi, l'amplificazione del DNA e reazioni enzimatiche a livello di substrato.
  • Sonda termosensibile incorporata per garantire accuratezza e controllo precisi della temperatura
  • Progettata per un controllo preciso della temperatura
  • Riscaldamento rapido
  • Combinazione multipla di blocchi di diversi formati per la massima versatilità di utilizzo di provette di diverse dimensioni durante la procedura sperimentale
  • Ingresso di alimentazione bassa tensione da 12 V
Informazioni per l'ordine: forniti con strumento per estrazione dei blocchi e coperchio in plastica, ma senza blocchi (da ordinare separatamente).
Attenzione: Nota: valore di stabilità termica sopraindicato di 37 °C.
* RT = ambiente
** S - 1 blocco, 2 blocchi da ½, 4 da ¼ o 1 da ½ + 2 da ¼
*** D - 2 blocchi, 4 blocchi da ½, 8 da ¼ o combinazione