Stampa…
Riscaldatori a blocchi digitali
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88870004 88870005 88870006
460-0306EA 485 EUR
460-0306 460-0307 460-0308
Riscaldatori a blocchi digitali
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
Questi versatili riscaldatori digitali a blocchi offrono un'ampia gamma di blocchi per diverse provette e massima uniformità e stabilità termica per risultati riproducibili. Le unità sono dotate di controlli digitali e display per la visualizzazione di tempo e temperatura e sono di lunga durata grazie al corpo in acciaio verniciato a polvere. Ideali per preparazione dei campioni, conservazione di enzimi, reazioni enzimatiche a livello di substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel elettroforetico e coagulazione del siero. Scelta di modelli per 1, 2 e 4 blocchi modulariMore Product Information