Stampa…
Guanti in policloroprene, sterili, per camere bianche, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Fornitore: ANSELL HEALTH CARE
73-701/6 73-701/6.5 73-701/7 73-701/7.5 73-701/8 73-701/8.5 73-701/9
112-3591EA 898 EUR
112-3591 112-3592 112-3593 112-3594 112-3595 112-3596 112-3597
Guanti in policloroprene, sterili, per camere bianche, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Guanti
Questo guanto tecnicamente avanzato è realizzato in policloroprene. Inoltre, offre il comfort e la flessibilità dei guanti in gomma naturale. La composizione in neoprene offre una migliore resistenza ai prodotti chimici per la massima protezione per il prodotto e per l'utente.
  • Sterili, non talcati
  • Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice naturale
  • Finitura antiscivolo sulle dita per una presa perfetta
  • Polsini dritti
Ideali per l'uso in ambienti asettici di produzione di farmaci, biotecnologie, produzione di dispositivi medicali e per la manipolazione di citostatici.
Certificazioni: EN 455 (Parte 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Confezione: i guanti sono confezionati a coppia, un paio per involucro a portafoglio in polietilene, sigillato in bustina in polietilene; 10 paia per sacchetto in polietilene sigillato; 5 sacchetti in polietilene sigillati per sacchetto grande; 4 sacchetti grandi per confezione; 200 paia per scatola. Tutte le confezioni sono stampate con inchiostro resistente all'alcol isopropilico compatibile con camere bianche. I sacchetti in polietilene sono dotati di apertura semplice a strappo. I guanti sono confezionati in sacchetti tripli per un maggiore controllo delle contaminazioni.