Stampa…
VWR® Traceable® logger trac, Registratore di temperatura
Fornitore: VWR Collection
620-2322EA 233 EUR
620-2322 620-2324
VWR® Traceable® logger trac, Registratore di temperatura
Registratori
Questo registratore visualizza e memorizza la temperatura dei prodotti durante le fasi di manipolazione, di conservazione e di trasporto. E' in grado di generare anche un report che riassume le temperature registrate.
  • Dispositivo riutilizzabile con display LCD in grado di visualizzare immediatamente i discostamenti dai valori di temperatura massimo/minimo impostati dall'utente
  • Il display LCD mostra un allarme quando i valori di temperatura registrati sono al di fuori dell'intervallo di temperature accettabili. Il numero di allarmi generati viene memorizzato
  • Una volta che si è verificata una condizione di allarme, Alarm Tally, viene visualizzata la notifica "ALARM" (Allarme), se si verificano troppi allarmi, sul display verrà visualizzato "QUARANTINE" (Quarantena)
User selectable recording intervals, for complete flexibility, the user-defined recording interval may be set based on the number of desired days to log (from 4 hours to 365 days) or the desired time interval (from every 2 seconds to every 24 hours). Internal flash memory stores 7680 readings. To insure that no data is lost, once the memory is full the thermometer will stop logging data (data will not be overwritten). While recording, the following information is displayed: Current, Minimum and Maximum temperature achieved and cumulative running time. Once an alarm condition has occurred, the following additional information is displayed: Alarm tally, 'ALARM' notification, cumulative alarm time. If a quarantine condition has occurred, the following additional information is displayed: 'QUARANTINE' notification (taking the place of the 'ALARM' notification), alarm icon.
Individual Logger-Trac™ Thermometers are pre-programmed with alarm values of 2 (low) and 8 °C (high) and a recording interval to allow for 30 days of recording (readings are logged every 5 minutes, 33 seconds). Perfect solution for monitoring material in transit as well as reagents, clinical samples, vaccines, pharmaceuticals and food items in any location.
Active LCD display technology allows the duration (cumulative time) for the temperature excursion to be viewed on the display immediately without the need to download data. The user may select the acceptable temperature parameters (high and low temperature values) in 1° increments. The cumulative alarm duration timer is started each time the reading is outside of the acceptable temperature parameters to provide a total excursion time since the start of recording.
Certificazioni: Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA che indica la conformità secondo standard NIST.
Informazioni per l'ordine: kit di base con registratore, supporto/cavo, pacchetto software MaxiThermal, batteria e certificato di calibrazione Traceable®.