Stampa…
VWR®, Cucchiai per campionamento
Fornitore: VWR Collection
231-0493EA 48.9 EUR
231-0493 231-0494
VWR®, Cucchiai per campionamento
Cucchiai
In PS, bianco. Cucchiai monouso prodotti in ambiente di camera bianca e sterilizzati a raggi gamma. Ideali per il campionamento di polveri, granulati e paste.
  • Disponibili in due formati: 2,5 ml (tipo cucchiaino) e 10 ml (tipo cucchiaio)
  • Produzione, assemblaggio e confezionamento in condizioni di camera bianca Classe 7 (10.000)
  • Conformi alle linee guida FDA e UE per gli alimenti
  • Confezionate singolarmente, sterilizzate a raggi gamma