Stampa…
pH Indicatore soluzione, wide range pH 4 - 10
Fornitore: Hach
Synonyms: Indicatore misto pH
2329332 2329649
HACH2329332EA 44.4 EUR
HACH2329332 HACH2329649
pH Indicatore soluzione, wide range pH 4 - 10
pH Indicatore soluzione
Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Method:10222