Stampa…
Reattivo di Nessler
Fornitore: Hach
2119432 2119449
HACH2119432EA 46.1 EUR
HACH2119432 458-0044
Reattivo di Nessler
Reattivo di Nessler
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
MDL Number: MFCD00049656
CAS Number: 7783-33-7
Visualizza i codici
Range 0.02-2.50 mg/L NH3-N