Stampa…
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Fornitore: VWR Chemicals
85042.001EA 108 EUR
85042.001 85041.001 85043.001 85044.001 85045.001 85046.001 85041.002 85042.002 85043.002 85044.002 85045.002 85046.002
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Soluzioni tampone Tamponi pH
Per la calibrazione dei pHmetri.
  • Bustine monouso da 30 ml con pratico colore di riferimento, per una facile identificazione: nessun rischio di contaminazione
  • Ideali per analisi in loco
  • Tracciabilità ai materiali SRM da NIST
Confezione: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box