1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) soluzione 0,1% Indicatore
Fornitore: Hach
|
Pericolo
|
For determination of low level manganese by the PAN method.
Formula:
C₁₅H₁₁N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004071 CAS Number: 85-85-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Method | 8149 |
Method Name | PAN |
Parameter | Manganese |
Platform | Solution |
Range | 0.006 - 0.700 mg/L Mn |