Stampa…
VWR®, Involucro doppio, sterile, sacchetti con chiusura a filo per applicazioni in camera bianca
Fornitore: VWR Collection
129-9889EA 600 EUR
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Involucro doppio, sterile, sacchetti con chiusura a filo per applicazioni in camera bianca
Sacchetti Sacchetti per campioni
Sacchetti in PE, trasparenti. Questi sacchetti per campionamento sterili sono contenitori flessibili, sicuri e senza contaminazioni per risultati analitici affidabili. Un modo economico ed efficiente per raccogliere, conservare e trasportare campioni. Con questi sacchetti l’utente può portare i sacchetti per campionamento sterili in camera bianca senza pericolo di contaminazioni. Il doppio involucro consente all’utente di rimuovere l’involucro esterno prima di entrare nella camera bianca, riducendo al minimo il numero di sacchetti esposti per volta.
  • I sacchetti sono sterilizzati all’