Stampa…
VWR®, Filtri cellulari
Fornitore: VWR Collection
732-2757EA 110 EUR
732-2757 732-2758 732-2759
VWR®, Filtri cellulari
Filtri cellulari per provette
Realizzati in una robusta retina in nylon con pori uniformemente distanziati, questi filtri per cellule sono dispositivi sterili e facili da utilizzare per isolare rapidamente cellule primarie per ottenere una singola sospensione cellulare dai tessuti in modo costante. Progettati per proteggere i preziosi strumenti di citofluorimetria e cell sorting, rimuovono in modo affidabile grumi e detriti da sospensioni cellulari e campioni clinici prima dell’analisi.
  • Disponibili con retina in 3 misure, con colori diversi per una facile identificazione
  • La linguetta estesa sul filtro consente di maneggiarlo in condizioni asettiche con una pinza
  • Pronti per l'uso, sterilizzati a raggi gamma
  • Confezionate singolarmente
  • Adatti per la maggior parte delle provette coniche da 50 ml
  • Esenti da DNasi e RNasi, apirogeni
ISO 9001, ISO 13485
Certificazioni: ISO 9001, ISO 13485