Pastiglie Kjeldahl
Fornitore: Merck
Oltre alle compresse Kjeldahl da 5 g, che vengono aggiunte in fase di digestione come catalizzatore, sono disponibili anche compresse Merck Millipore da 3,5 g. In questo modo, è possibile configurare impostazioni flessibili del rapporto catalizzatore/acido solforico.
- Le compresse da 3,5 g vengono impiegate per le microdigestioni.
- Confezione in PE facile da utilizzare