Stampa…
Registratori di CO₂, umidità e temperatura
Fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS
CL11 CP11
620-2320EA 376 EUR
620-2320 620-2321
Registratori di CO₂, umidità e temperatura
Registratori
Questi misuratori multiparametro misurano e registrano contemporaneamente CO₂, umidità e temperatura. Utilizzare il software SW2,1 per programmare, scaricare i dati e salvare i file registrati.
  • Visualizzazione del valore massimo, minimo e medio
  • Display retroilluminato
  • Porta mini USB per il collegamento a un PC
  • Sensore di umidità HYGROMER® IN-1
  • Calcolo del punto di rugiada e della temperatura di bulbo umido (solo CP11)
Adjustable audible and visual CO₂ alarm 40000 data point memory for CO₂, humidity and temperature values.
Informazioni per l'ordine: Fornito CL11 con un adattatore CA. Entrambi i dispositivi forniti con software SW2.1.