Stampa…
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Confezionato sotto azoto
84866.290EA 98.25 EUR
84866.290 84866.320
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (235 nm) Min. 20 %
Transmittance (245 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test