Stampa…
VWR®, Set di indumenti per camere bianche
Fornitore: VWR Collection
113-7875EA 387 EUR
113-7875 113-7876 113-7877 113-7878 113-7879 113-7880
VWR®, Set di indumenti per camere bianche
Indumenti usa e getta
Questi indumenti monouso includono tute, cappucci, calzari e sovramaniche di protezione, tutti realizzati in tessuto SMS traspirante.
  • Tuta con colletto, maniche a raglan, chiusura zip a due vie e passanti per pollice (senza lattice)
  • La tuta è caratterizzata da cuciture bordate, polsini, caviglie e retro elasticizzati per una maggiore comodità e una maggiore indossabilità
  • Calzari con suola in PU antiscivolo
  • Distacco di particelle ridotto
  • Gli indumenti sono sterilizzati a raggi gamma al livello SAL 10-6
These sterile garments are ideal for use in cleanroom production and research. Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Colour: White
Peso: 60 g
Lunghezza sovramaniche di protezione: 43 cm
Lunghezza dei calzari: 42 - 44 cm (a seconda della taglia)
Livello I conf. IEST-RP-CC003.3
Certificazioni: Type 5/6; Cat. III
Confezione: in singole confezioni da due per sacchetto a strappo. 20 set completi per taglia.