Stampa…
1-Propanolo ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
9086-01EA 74.48 EUR
9086-01 9086-33
1-Propanolo ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 97 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %