Stampa…
Tetracloroetilene ≥99.0% (by GC) stabilizzato, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Synonyms: Percloroetilene
Stabilization: 3-5 ppm stabilizzata
9465-01EA 95.65 EUR
9465-01 9465-03
Tetracloroetilene ≥99.0% (by GC) stabilizzato, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tetracloroetilene
Formula: C₂Cl₄
Peso molecolare: 165.83 g/mol
Punto di ebollizione: 121,1
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000834
CAS Number: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Acidity (as HCl) ≤0.002 %
Alkalinity (as NaOH) ≤0.002 %
Free Chlorine (as Cl₂) Passes Test
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Contains 3 - 5 ppm of stabilizer.