Sodio tiosolfato, anidro ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
Formula:
Na₂S₂O₃ Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 48 °C Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (Na₂S₂O₃) | ≥98.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Sulfide (S) | ≤1 ppm |