Stampa…
Sodio metaperiodato 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Management of Change (MOC) category = N
3756-01EA 1235.87 EUR
3756-01 3756-04
Sodio metaperiodato 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio metaperiodato
  • Lot analysis on label
Formula: NaIO₄
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (NaIO₄) (by iodometry) 99.8 - 100.3 %
Other Halogens (as Cl) ≤0.02 %
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs