Stampa…
Chiusure per sacchetti con sessola/cucchiaio, sessola WeLoc®
Fornitore: WELOC
S421100150404 S421500550404 S422201100404 S42320250040
312-0115EA 49.1 EUR
312-0115 312-0116 312-0117 312-0118
Chiusure per sacchetti con sessola/cucchiaio, sessola WeLoc®
Morsetti Clamp per uso generico
Queste clip di tenuta dispongono di sessola/cucchiaio per misurazione integrati. Utili per molti tipi di applicazioni in ambito domestico, medico e industriale, in cui è richiesto sia un sistema di tenuta che di misura. Le clip sono realizzate in poliammide 6.6 di alta qualità DuPont® e sono quindi perfette per l’uso in ambienti di laboratorio e farmaceutici impegnativi.
  • Chiusura ripetuta di sacchetti parzialmente utilizzati contenenti ingredienti per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate
  • Riduzione del rischio di perdite o incidenti
  • Realizzate in materiale resistente e di lunga durata
  • Prodotte in Svezia in condizioni igieniche rigorose
  • Le clip possono essere sterilizzate in autoclave, EtO o con sistemi a raggi gamma prima di essere riutilizzate