Stampa…
Chiusure per sacchetti, Gripper / Gripper FD WeLoc®
Fornitore: WELOC
S1410001 S1410004 S1410024 S1410002
312-0112EA 320 EUR
312-0112 312-0113 312-0114 312-0119
Chiusure per sacchetti, Gripper / Gripper FD WeLoc®
Morsetti Clamp per uso generico
Il gripper WeLoc® rappresenta la chiusura WeLoc® più potente. Prodotto in poliammide DuPont® e rinforzato con fibra di vetro, assicura una maggiore resistenza e durata. Progettato per resistere agli ambienti più difficili, è quindi eccellente per molte applicazioni industriali, che spesso richiedono tenute più forti.
  • Chiusura ripetuta di sacchetti parzialmente utilizzati contenenti ingredienti per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate
  • Riduzione del rischio di perdite o incidenti
  • Realizzate in materiale resistente e di lunga durata
  • Prodotte in