Stampa…
Chiusure per sacchetti, WeLoc®
Fornitore: WELOC
S1207001 S1206004 S1207004 S1211001 S1215001 S1222001 S1232001 S1206001_U S1207005 S1205004
312-0106EA 63.3 EUR
312-0106 312-0105 312-0107 312-0108 312-0109 312-0110 312-0111 WELOS1206001_U WELOS1207005 WELOS1205004
Chiusure per sacchetti, WeLoc®
Morsetti Clamp per uso generico
Queste clip di chiusura sono perfette per utilizzi in ambienti di laboratorio e farmaceutici impegnativi in quanto prodotte in poliammide 6.6 di alta qualità DuPont®. Le clip consentono di mantenere gli standard igienici grazie alla chiusura sicura di sacchetti aperti contenenti ingredienti e materiali non elaborati, quali polveri e fluidi.
  • Chiusura ripetuta di sacchetti parzialmente utilizzati contenenti ingredienti per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate
  • Riduzione del rischio di perdite o incidenti
  • Realizzate in materiale resistente e di lunga durata
  • Prodotte in Svezia in condizioni igieniche rigorose
  • Le clip possono essere sterilizzate in autoclave, EtO o con irraggiamento gamma prima di essere riutilizzate