Stampa…
Cuffie con retina per capelli
Fornitore: VWR Collection
113-9240EA 169 EUR
113-9240 113-9241 113-9243 113-9242
Cuffie con retina per capelli
Indumenti usa e getta
Queste cuffie con retina per capelli e visiera sono realizzate in PP. Offrono una copertura totale dei capelli rendendole ideali per attività di manipolazione degli alimenti.
  • Fascia elastica senza lattice
  • Conveniente scatola per dispenser
Altezza: 85 mm
Lunghezza (calotta): 190 mm
Peso: 36 g/m² (cuffia), 80 g/m² (visiera), 10 - 12 g/m² (retina per capelli)
Confezione: 100 pezzi per scatola dispenser; 1000 per confezione.