Stampa…
Calcio ossido, in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
1410-05EA 359.66 EUR
1410-05 1410-01
Calcio ossido, in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Calcio ossido
Powder. Lot analysis on label.
Formula: CaO
Punto di ebollizione: 2850 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2580 °C
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010911
CAS Number: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 1.0 %
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 5.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.1 %
Assay, For Information Only