Stampa…
VWR®, Rastrelliere per provette da centrifuga 15 ml fondo conico
Fornitore: VWR Collection
525-0620EA 17.4 EUR
525-0620 525-0614 525-0615 525-0616 525-0617 525-0619 525-0618 525-0613
VWR®, Rastrelliere per provette da centrifuga 15 ml fondo conico
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase/RNase free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Adatto per provette per centrifuga VWR® con fondo conico. Ogni bene ha un numero di identificazione (1 to 25).
Sterilised by electron beam irradiation.
Informazioni per l'ordine: Le confezioni di rack in colori assortiti includono un rack per ciascun colore: blu, verde,More Product Information