Stampa…
VWR®, Isolation Gowns
Fornitore: VWR Collection
113-8315EA 237 EUR
113-8315 113-8316 113-8320 113-8321 113-8322 113-8326
VWR®, Isolation Gowns
Indumenti usa e getta
Questi camici monouso con chiusura posteriore sono realizzati in tessuto non tessuto SMS traspirante. Ideali per l'uso in ambienti sanitari e negli ospedali.
  • Maniche lunghe, polsini in maglia
  • Collo rotondo
  • Lacci sul collo e la vita
  • Senza lattice
Peso: 45 o 60 g/m²
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Tipo di chiusura Con fissaggio posteriore Con fissaggio posteriore Con fissaggio posteriore Con fissaggio posteriore Con fissaggio posteriore Con fissaggio posteriore
Genere Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex
Applicazioni per abiti Medical,Clinical Medical,Clinical Medical,Clinical Medical,Clinical Medical,Clinical Medical,Clinical
Peso 45 g/m² 45 g/m² 45 g/m² 60 g/m² 60 g/m² 60 g/m²