Stampa…
Titolatore TitroLine® 5000
Fornitore: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 3710 EUR
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titolatore TitroLine® 5000
Titolatori
TitroLine® 5000 è il successore di TitroLine® easy ed è un titolatore automatico estremamente facile da usare per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui le applicazioni per acqua/acque reflue, analisi ambientali e di alimenti.
  • Ingresso di misurazione pH/mV ad alta risoluzione per elettrodi per pH, ORP, d'argento e ulteriori elettrodi per mV
  • Ingresso di misurazione della temperatura PT1000 e NTC 30 per la compensazione automatica della temperatura
  • Metodi standard preinstallati per FOS/TAC, alcalinità, acidità totale nelle bevande, cloruro, ecc.
  • Titolazione lineare e dinamica a punto di equivalenza
  • Titolazione a endpoint di pH e mV
  • Stessa titolazione manuale e funzione di dosaggio della buretta a pistone Titronic® 300
Informazioni per l'ordine: le unità base (M1) sono fornite con unità di dosaggio assemblata e pronta all'uso da 20 o 50 ml, controller manuale TZ 3880, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentatore. Le unità M2 comprendono anche un elettrodo per pH e un set di tamponi. L'unità M3 include un elettrodo Ag al posto di un elettrodo per pH.