Stampa…
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Fornitore: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033549 51033559 51033589 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.8 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1527 390-1529 390-1533 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Incubatori Incubatori CO₂
La serie Heracell™ VIOS è stata progettata per colture sensibili come cellule staminali e primarie in applicazioni farmaceutiche, cliniche e di ricerca di alto livello. Le unità sono disponibili con interni in acciaio inox a lucidatura elettrolitica o in rame puro al 100% e dispongono di ripiani perforati regolabili, angoli facili da pulire con comoda porta di accesso e sportello esterno reversibile per una maggiore flessibilità.
  • Il flusso d'aria attivo THRIVE mantiene omogenee le condizioni evitando variazioni indesiderate del campione con tempi di recupero veloci inferiori ai 10 min utilizzando i sensori di CO₂ a compensazione di lunga durata e l’affidabile monitoraggio del vero valore efficace con sonde di temperatura doppie in situ. Controllo O₂ opzionale per ottimizzare la crescita cellulare dei mammiferi
  • Touchscreen iCAN intuitivo, che visualizza tutte le funzioni e i parametri operativi - registrazione di dati/errori, messaggi operativi su schermo, multilingue e dati scaricabili da USB standard
  • Serbatoio di acqua integrato con punti freddi incorporati che offre il 93% di UR con una camera asciutta, gestione e monitoraggio dell'acqua senza danneggiare le colture cellulari oltre a un migliore accesso
  • SteriRun™, esecuzione notturna per 12 ore con ciclo di disinfezione a 180 °C che assicura una sterilizzazione a 6 log uniforme su tutte le superfici senza dover rimuovere i sensori. Decontaminare un’unità continuando la coltura in un’altra unità impilata
  • Filtro dell'aria HEPA ISO classe 5, per proteggere l’intera camera, montato di serie. Con l’opzione per aggiornamento a una camera in 100% rame pieno per la massima prevenzione da contaminazioni
Le sonde e i sensori di gas sono situati nella camera per rispondere rapidamente a eventuali deviazioni delle condizioni impostate. Le sonde di temperatura doppie con controller PID assicurano la protezione da sovratemperatura impedendo il surriscaldamento in fase di recupero; recupero della temperatura sotto i 5 minuti dopo l’apertura di uno sportello per 30 secondi. Scelta della tecnologia del sensore CO₂: il sensore CO₂ a infrarossi IR180Si senza bulbo e termoresistente migliora la stabilità e l'affidabilità della durata in funzione. Questo sensore è l’ideale per i laboratori che cercano il meglio di entrambe le tecnologie per colture avanzate, ad alti volumi o di valore. La misurazione di CO₂ non è influenzata da cambiamenti di temperatura, umidità, ossigeno o pressione barometrica.
In alternativa, il sensore TC180 è ideale per le normali applicazioni di coltura cellulare migliorando la stabilità con compensazione interna dell'umidità che accelera i tempi di recupero e riduce al minimo la deviazione tra le calibrazioni. Molte cellule si sviluppano meglio in incubatori CO₂ con ossigeno ridotto. La coltura di cellule a bassa concentrazione di ossigeno stimolerà meglio le condizioni fisiologiche, con la conseguenza di comportamenti cellulari più prevedibili che nell'ambiente in vivo.
Gli incubatori a controllo variabile dell'ossigeno (“tri-gas”) sono dotati di sensori di ossido di zirconio avanzati, queste unità generano le condizioni per aiutare le cellule a crescere in modo più sano e veloce. Gli utenti possono scegliere l’incubatore per il range di O₂ necessario: ambienti ipossici simulati (1-21%) per applicazioni per cellule primarie, staminali e per colture embrionali oppure condizioni iperossiche (5-90%) per la ricerca in polmone, retina e altri tessuti sensibili.
Certificazioni: CE, CSA.
Informazioni per l' accessorio: E’ possibile personalizzare gli incubatori dedicati con camere modificate con blocca celle rimovibili, le camere protette sono state ridisegnate per migliorare l’efficienza delle colture e la sicurezza delle colture sensibili, come cellule staminali e cellule primarie, in incubatori aperti frequentemente o condivisi. Tutti i componenti per il sistema di blocaggio celle deve essere ordinato separatamente.
Informazioni per l'ordine: forniti con ripiani in acciaio inox forato e software di raccolta dati su disco per semplificare l’acquisizione dati dalla porta USB (Ø 42 mm) dell’unità. Ampia gamma di accessori e opzioni montate in fabbrica, come uscita di segnale 4-20 mA per la connessione a sistemi di raccolta dati esterni, sportello con cerniera a sinistra, protezione da gas CO₂ o N₂/O₂ interna e filtro interno a tenuta di gas su 3 lati, disponibili su richiesta. Contattare Avantor per ulteriori dettagli prima di eseguire l'ordine, in quanto tali accessori non possono essere montati a posteriori.