Stampa…
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate
Fornitore: VWR Collection
521-1893EA 4730 EUR
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate
Centrifughe Centrifughe da banco
Queste piccole centrifughe da banco sono ideali per applicazioni cliniche e di ricerca nelle industrie farmaceutiche biotecnologiche e nella ricerca accademica. Offrono elevata capacità in un design compatto con interfaccia semplice e intuitiva.
  • Sistema per rotore Auto-Lock® III: sistema per la sostituzione del rotore senza attrezzi, facilita la sostituzione del rotore al semplice tocco di un pulsante, per cambiare rapidamente rotori e accedere in modo agevole alla camera per le operazioni di pulizia
  • Sistema di sigillatura coperchio rotore e coperchi bascule ClickSeal® a prova di aerosol per apertura/chiusura agevole con una sola mano con guanto
  • Funzione a impulsi per risparmio di tempo e cicli rapidi
  • Display retroilluminato ad alta visibilità per leggere facilmente i parametri da qualsiasi distanza
Mega Star 600 centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-150 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of swing-out processing needs. It offers high speed and high capacity (e.g. 24×5/7 ml blood tubes or 8×15 ml conical tubes) combined with the flexibility of a wide range of adapters.
Informazioni per l'ordine: VWR® Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.