Stampa…
Flaconi, a collo stretto, forma quadrata, con tappo a vite, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BSC0500 BSC1000 BSC2000 BSC0250
115-1790EA 253 EUR
115-1790 115-1791 115-1792 115-1789
Flaconi, a collo stretto, forma quadrata, con tappo a vite, Azlon®
Bottiglie Bottiglie in plastica
Policarbonato estremamente trasparente
  • A tenuta ermetica
  • Per sterilizzazione ripetuta in autoclave a +121 °C
  • Pratico design quadrato per uso economico dello spazio
  • Per applicazioni pesanti e di lunga durata
Per la preparazione e la conservazione di terreni biologici, reagenti e soluzioni acquose. Con tappo in polipropilene senza liner.