Stampa…
Flaconi YOUTILITY, vetro ambrato, con tappo a vite, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
218862859 218863658 218864457 218865453
215-3509EA 166 EUR
215-3509 215-3517 215-3526 215-3527
Flaconi YOUTILITY, vetro ambrato, con tappo a vite, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in vetro
DURAN®, vetro Borosilicato 3.3, ambrata.
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
  • Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
  • Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
  • Shortened threads on bottle and cap for faster opening
  • Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Il flacone DURAN® YOUTILITY rappresenta una nuova generazione di flaconi in vetro da laboratorio per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni diverse. L'innovazione non si limita alla forma ergonomica migliorata del flacone, ma comprende inoltre accessori dedicati con nuove caratteristiche per una migliore manipolazione, identificazione del campione e semplicità d'uso.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.