Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND narc™-1 e narc™-2
Fornitore: Avantor
7225-04EA 0 EUR
7225-04 7221-03
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND narc™-1 e narc™-2
Colonne cromatografiche
Le colonne SPE PP standard ultra pulite sono utilizzate per campioni da 0,2 a 10 ml quando sono necessarie velocità, recupero e concentrazione finale standard. Queste colonne sono ideali per separare farmaci e piccole molecole. Le colonne sono confezionate sotto vuoto per preservare le prestazioni del sorbente. La provetta rotonda ottimizzata e le fritte sono realizzati in polimeri ultrapuri. Le provette si adattano a molti processori e rack.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1