Stampa…
Dischi di estrazione, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Fornitore: Avantor
8055-06EA 335 EUR
8055-06 8055-07 8056-06 8057-06 8058-06 8060-06 8061-06 8068-06 8068-07 8072-06 8072-07 8082-06
Dischi di estrazione, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Filtri Dischi filtranti
I dischi sono pre-assemblati per l'uso nella preparazione di campioni acquosi per le analisi. La configurazione laminare fornisce capacità di filtrazione e caratteristiche di ingresso che massimizzano l'accesso delle molecole di analita al sorbente microparticolato. Il design del disco resiste all'intasamento e assicura alti tassi di rendimento anche quando i campioni contengono solidi.