Stampa…
Colonne analitiche preconfezionate, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
7105-01EA 4186.32 EUR
7105-01 7098-00 7104-00 7116-00 7159-05 7098-01 7159-00
Colonne analitiche preconfezionate, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Colonne cromatografiche
Colonne di biocromatografia per HPLC analitica e preparativa, LC a bassa pressione e purificazione in batch.
BAKERBOND® è una famiglia di prodotti a base di silice progettati per prestazioni ottimali, riproducibilità e scalabilità. Le fasi legate a BAKERBOND® sono sintetizzate attraverso la chimica trifunzionale del silano per formare uno strato di legami covalenti multipli carbonio-silossano sulla superficie delle particelle di silice. Le fasi legate risultanti sono di tipo polimerico, fornendo una maggiore resistenza all'idrolisi, una maggiore stabilità a pH estremi e interazioni silanoliche ridotte per recuperi più elevati e meno residui.