Stampa…
Confezioni di preparazione a pori stretti, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
7025-00EA 0 EUR
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Confezioni di preparazione a pori stretti, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenti per cromatografia Flash Sorbenti per cromatografia flash
Materiali di confezionamento per la cromatografia preparativa e flash a bassa pressione. Chimicamente stabile da pH 2 a 8,5. Non sono danneggiati dall'uso di detergenti e agenti antimicrobici come l'azide di sodio, soluzioni acquose diluite di acido trifluoroacetico e acido acetico, solventi organici come metanolo e acetonitrile, e soluzioni acquose concentrate di sali e urea. Le confezioni sono caratterizzate da particelle di forma irregolare.