Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Fornitore: Avantor
8175-04EA 343.57 EUR
8175-04 8175-06
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Colonne cromatografiche
Le colonne in PP ultra pulite con supporto HPLC BAKERBOND® sono progettate per risparmiare tempo, minimizzare i volumi di lavoro e di solvente finale e migliorare le prestazioni. Il filtro di protezione della colonna incorporato e la maggiore concentrazione dell'analita possono ridurre o eliminare le fasi di pre-filtrazione e concentrazione.
  • Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne SPE convenzionali.
  • Configurazione laminare unica
  • A base di silice
  • Colonne di estrazione per droghe d'abuso
Applicazioni generali: analiti idrofobici/basici (cocaina, benzoilecgonina).
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità mista.