Stampa…
Guanti resistenti ai prodotti chimici, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Fornitore: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 179 EUR
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Guanti resistenti ai prodotti chimici, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Guanti
Guanto protettivo leggero con rivestimento speciale in NBR (gomma nitrilica) e innovativa Xtra Grip Technology, che combina resistenza a grasso, oli minerali e diversi prodotti chimici alla massima comodità e flessibilità. La fodera in cotone a trama fitta è morbida sulla pelle e regola la temperatura all'interno del guanto.
  • Ergonomici e molto flessibili
  • Buona resistenza a numerosi prodotti chimici
  • Eccezionale presa a secco e a umido
  • Design multistrato per alta resistenza
  • Elevato assorbimento di vapore acqueo grazie alla fodera in cotone
Ideale per l'impiego nel settore automobilistico, nell'industria chimica e nei laboratori.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certificazioni: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT); Cat. III
OEKO-Tex® Standard 100