Stampa…
Misuratori di ossigeno disciolto portatili, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Fornitore: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 1890 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Misuratori di ossigeno disciolto portatili, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Misuratori elettrochimici Misuratori per ossigeno disciolto
Questi robusti misuratori con sensore ottico o polarografico garantiscono una lunga durata e possono essere usati utilizzando solo una mano, questo li rende particolarmente adatti per applicazioni mobili in laboratorio, nella linea di produzione o in ambienti esterni. Grazie alla protezione IP 67 e alla resistenza alle cadute testata, i dispositivi sono in grado di resistere ad ambienti difficili ed esigenti.
  • Nuovo menu intuitivo per la massima semplicità di utilizzo
  • Pulsante T-Pad intelligente per una navigazione facile e rapida
  • Lo strumento riconosce automaticamente i sensori InLab ISM e memorizza l'ID del sensore, il numero di serie e gli ultimi dati di calibrazione
  • Compensazione automatica o manuale di temperatura e pressione
Solo modello S9 Pro:
- Sensore ottico per OD
- Contrasto dello schermo migliorato dalla luce solare diretta: massima leggibilità anche in condizioni molto luminose
- Spia di stato per indicare immediatamente se il misuratore è pronto o meno
- Registrazione di oltre 2000 dati (conforme agli standard GLP)
- Segnale acustico di endpoint
Informazioni per l'ordine: solo il misuratore S4 viene fornito con clip per elettrodo, istruzioni di funzionamento, guida rapida, certificato di collaudo, dichiarazione di conformità e batterie.
S4 Standard Kit: come S4-Meter, con in aggiunta InLab 605-ISM e flaconi per calibrazione.
S4 Field Kit: come S4 Standard Kit, con in aggiunta custodia di trasporto uGo™ e compresse zero ossigeno.
Solo il misuratore S9 viene fornito con EasyDirect™ pH, cavo USB, clip per elettrodo, accessorio base, istruzioni di funzionamento, guida rapida, certificato di collaudo, dichiarazione di conformità e batterie.
S9 Standard Kit: come S9-Meter, con in aggiunta InLab OptiOx, flaconi per calibrazione e compresse zero ossigeno.
S9 Field Kit: come S9 Standard Kit, con in aggiunta custodia per trasporto uGo™ e InLab OptiOx con protezione.
S9 BOD Kit: come S9 Field Kit, con in aggiunta InLab OptiOx (senza protezione), adattatore BOD e nota applicativa per BOD.