Stampa…
Conduttimetri, portatili, Seven2Go™ S3/S7 Pro
Fornitore: Mettler - Toledo
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1445 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Conduttimetri, portatili, Seven2Go™ S3/S7 Pro
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outdoors. Thanks to their IP 67 protection and drop test resistance, the devices are able to withstand harsh and demanding environments.
  • Nuovo menu intuitivo per la massima semplicità di utilizzo
  • Pulsante T-Pad intelligente per una navigazione facile e rapida
  • Lo strumento riconosce automaticamente i sensori InLab ISM e memorizza l'ID del sensore, il numero di serie e gli ultimi dati di calibrazione
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello S7 S3
Environmentally Preferable
Intervallo di conducibilità 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm 0,01 µS/cm - 500 mS/cm
Risoluzione della conducibilità 0,01 0,01 / 1
Precisione della conducibilità ±0,5% ±0,5%
Calibrazione della conducibilità 1 punto, 3 standard di conducibilità predefiniti o definiti dall'utente 1 punto, 3 standard di conducibilità predefiniti o definiti dall'utente
Temperatura di riferimento della conducibilità 20/25 °C 20/25 °C
Resistività - range 0,00 - 100,0 MΩ/cm 0,00 - 100,0 MΩ/cm
Risoluzione della resistività 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1
Resistività - accuratezza ±0,5% ±0,5%
Salinità - range 0,00 - 42 ppt 0,00 - 42 ppt
Salinità - risoluzione 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1
Salinità - accuratezza ±0,5% ±0,5%
TDS - risoluzione 0,01 / 1,0,01 mg/l - 600 g/l 0,01 / 1,0,01 mg/l - 300 g/l
TDS - risoluzione 0,01 / 1,0,01 mg/l - 600 g/l 0,01 / 1,0,01 mg/l - 300 g/l
TDS - accuratezza ±0,5% ±0,5%
Range di temperatura –5...+105 °C –5...+105 °C
Risoluzione della temperatura 0,1 °C 0,1 °C
Accuratezza della temperatura ±0,1 °C ±0,2 °C
Temperatura - compensazione Lineare, non lineare, acqua pura Lineare
Capacità della memoria 2000 misurazioni 200 misurazioni
Uscite Micro USB
Alimentazione 4 batterie AA da 1,5 V o batteria ricaricabile da 1,3 V con celle NiMH 4 batterie AA da 1,5 V o batteria ricaricabile da 1,3 V con celle NiMH
Display LCD grafico LCD a segmenti
Conformità IP 67 IP 67
L×P×A 222×70×35 mm 222×70×35 mm
Peso 0,29 kg 0,27 kg