Questi robusti misuratori garantiscono una lunga durata e funzionamento con una sola mano, che li rende particolarmente adatti per applicazioni mobili in laboratorio, nella linea di produzione o in ambienti esterni. Grazie alla protezione IP 67 e alla resistenza alle cadute, i dispositivi sono in grado di resistere ad ambienti difficili e impegnativi.
- Nuovo menu intuitivo per la massima semplicità di utilizzo
- Pulsante T-Pad intelligente per una navigazione facile e rapida
- Lo strumento riconosce automaticamente i sensori InLab ISM e memorizza l'ID del sensore, il numero di serie e gli ultimi dati di calibrazione
- Compensazione termica automatica o manuale
Solo modelli S8 Pro:
- Contrasto dello schermo migliorato dalla luce solare diretta: massima leggibilità anche in condizioni molto luminose
- Spia di stato per indicare immediatamente se il misuratore è pronto o meno
- Registrazione di oltre 2000 dati (conformi agli standard GLP)
- Segnale acustico di endpoint
Informazioni per l'ordine: solo il misuratore S2 viene fornito con clip per elettrodo, istruzioni di funzionamento, guida rapida, certificato di collaudo, dichiarazione di conformità e batterie.
S2 Standard Kit: come S2-Meter, con in aggiunta InLab Expert Pro-ISM-IP 67, flaconi per calibrazione sacchetti di tamponi per pH 4,01, 7,00 e 9,21.
S2 Field Kit: come S2 Standard Kit, con in aggiunta la custodia per trasporto uGo™.
S2 Food Kit: come S2 Field Kit, ma con InLab Solids Pro-IP67 anziché InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2 Light Kit: come S2 Field Kit, ma con InLab Versatile Pro anziché InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Solo il misuratore S8 viene fornito con EasyDirect™ pH, cavo USB, clip per elettrodo, accessorio base, istruzioni di funzionamento, guida rapida, certificato di collaudo, dichiarazione di conformità e batterie.
S8 Standard Kit: come S8-Meter, con in aggiunta InLab Expert Pro-ISM-IP 67, flaconi per calibrazione sacchetti di tamponi per pH 4,01, 7,00 e 9,21.
S8 Field Kit: come S8 Standard Kit, con in aggiunta la custodia per trasporto uGo™.
S8 Biotech Kit: come S8 Field Kit, ma con InLab Routine Pro ISM (compl. di cavo) anziché InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S8 Fluoride Kit: come S8 Field Kit, ma con perfectION Fluoride anziché InLab Expert Pro-ISM-IP 67.