Stampa…
Kit E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
R6831-01 R6831-00 R6831-02
R6831-01EA 0 EUR
R6831-01 R6831-00 R6831-02
Kit E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA fornisce un metodo rapido e facile per isolare fino a 50 µg di RNA totale da piccole quantità di cellule eucariotiche in coltura, tessuti quali campioni dissezionati a laser (LDS) o aspirati con ago fine (FNA). Normalmente, in un unico esperimento è possibile utilizzare fino a 5×10⁵ cellule eucariotiche o 5 mg di tessuto, a seconda del tipo di tessuto utilizzato. Questo kit consente di processare campioni singoli o multipli in meno di 30 minuti. Non si richiedono estrazioni con fenolo/cloroformio e passaggi lunghi quali ultracentrifugazione a gradiente di CsCl e precipitazione con isopropanolo o LiCl. L’RNA purificato può essere eluito con 10 - 15 µl di acqua esente da nucleasi. L’RNA purificato è adatto per la maggior parte di applicazioni downstream quali RT-PCR, northern blotting, purificazione Poly A+, saggi di protezione da nucleasi e traduzione in vitro.