Stampa…
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit II, colonna Q (senza coperchio)
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6945-01 D6945-02 D6945-00
D6945-01EA 152 EUR
D6945-01 D6945-02 D6945-00
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit II, colonna Q (senza coperchio)
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Questo kit miniprep per plasmidi di ultima generazione consente di ottenere da 40 a 70 µg di DNA di alta qualità in meno di 30 minuti utilizzando lo stesso formato dell'E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I. La maggiore capacità legante del DNA del HiBind® Mini Column II consente di utilizzare volumi di colture fino a 15 ml, colmando così il vuoto esistente tra i protocolli mini e midi prep. Il DNA plasmidico può essere isolato in modo sicuro e rapido per la maggior parte delle applicazioni downstream quali screening ordinario, digestione con enzimi di restrizione e sequenziamento del DNA.
  • Purificazione di DNA plasmidico in 30 minuti o meno
  • Nessun impiego di fenolo/cloroformio
  • DNA puro adatto per applicazioni downstream