Stampa…
E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6904-03 D6904-04 D6904-00
D6904-03EA 226 EUR
D6904-03 D6904-04 D6904-00
E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
L'E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit rappresenta un metodo affidabile e di recente sviluppo per isolare fino a 200 µg di DNA plasmidico in meno di 60 minuti. Il kit combina una tecnologia a membrana HiBind® con la costanza verificata nel tempo della lisi SDS alcalina di cellule batteriche per fornire DNA plasmidico di alta qualità. Le colonne HiBind® DNA midi prive di DNasi/RNasi funzionano eliminando le lunghe estrazioni con fenolo/cloroformio e le precipitazioni con alcol. La purificazione del plasmide con l'E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit segue una semplice procedura di legame-lavaggio-eluizione, rendendo quindi possibile la processazione contemporanea di campioni multipli. Sebbene le rese varino in base al numero di copie del plasmide, al ceppo E.coli e alle condizioni di crescita, una coltura notturna di 50 ml in terreno LB produce generalmente 200 µg di DNA plasmidico con alto numero di copie. Quando si lavora con plasmidi a basso numero di copie, il volume della coltura iniziale può essere aumentato di massimo 100 ml. Il DNA di alta qualità è pronto per l'uso immediato in applicazioni ordinarie di biologia molecolare, quali sequenziamento in fluorescenza automatizzato, digestione con enzimi di restrizione e screening di transfezione.
  • Purificazione di DNA plasmidico in <60 minuti
  • Nessun impiego di fenolo/cloroformio
  • DNA adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream