Stampa…
Bilance di precisione, Adventurer®
Fornitore: OHAUS
30100628 30100629 30100627 30100626 30100625 30100624 30100623 30127968 30127967 30127966 30127963 30127962 30127960 30122618 30122617 30122616 30122615 30122614 30127969 30127961 30127971 30206080 30206079 30206082 30206081 30206084 30206083 30127970 30122620 30122619 30122651
611-3797EA 2570 EUR
611-3797 611-3798 611-3796 611-3795 611-3794 611-3793 611-3792 611-3231 611-3230 611-3229 611-3226 611-3225 611-3223 611-3221 611-3220 611-3219 611-3218 611-3217 611-3232 611-3224 611-3723 611-3724 611-3565 611-3725 611-3566 611-3726 611-3567 611-3568 611-3721 611-3569 611-3722
Bilance di precisione, Adventurer®
Bilance
Una gamma di bilance con numerose funzionalità e semplici da utilizzare, per risultati di pesata rapidi e accurati nelle attività di pesatura e misurazione di routine. Le applicazioni comprendono pesata, formulazione, pesata dinamica, conteggio delle parti, totalizzazione, determinazione della densità, controllo della pesata e pesata in percentuale. I tipici tempi di stabilizzazione sono meno di 2 secondi.
  • Stabilità, precisione e velocità
  • Touch screen a colori con ampio angolo di visualizzazione (109 mm) per un rapido accesso a nove modalità di applicazione
  • Porte Dual-USB (anteriore e posteriore) con tracking GLP/GMP
  • 17 unità di peso
  • Scelta di bilance solo con calibrazione esterna o con AutoCal™ come caratteristica aggiuntiva
  • Le protezioni antivento laterali in due pezzi offrono un buon accesso e riducono la necessità di spazio quando si aprono gli sportelli (solo i modelli da 0,001 g)
  • Compatibilità LIMS
Informazioni per l'ordine: per la gamma completa di accessori disponibili, contattare Avantor.
Informazioni per l'ordine: con adattatore CA standard.
Attenzione: Modello con suffisso /E solo con calibrazione esterna.