Stampa…
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
D6943-02EA 229 EUR
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
L'E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I è progettato per isolare fino a 30 µg di DNA plasmidico di alta qualità da 1 a 5 ml di colture batteriche 30 minuti o meno. La purificazione del DNA plasmidico viene agevolata grazie alla tecnologia HiBind® Mini Column in tre rapidi passaggi: legame, lavaggio ed eluizione. Il DNA plasmidico purificato è subito pronto per numerose applicazioni downstream quali screening ordinari, digestione con enzimi di restrizione e sequenziamento del DNA fluorescente manuale/automatizzato. L'E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I è disponibile in formato con colonna di rotazione V o Q. La colonna di rotazione con profilo V è dotata di coperchio montato, a differenza della colonna con profilo Q. Entrambe le versioni possono essere utilizzate per protocolli di centrifugazione o sottovuoto.
  • Purificazione di DNA plasmidico in 30 minuti o meno
  • Nessun impiego di fenolo/cloroformio
  • DNA puro adatto per applicazioni downstream