Stampa…
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6922-04 D6922-02 D6922-00
D6922-04EA 1180 EUR
D6922-04 D6922-02 D6922-00
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
L'E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit è il sistema più completo per ottenere DNA plasmidico di alta qualità DNA utilizzando la colonna di rotazione senza dover aggiungere costosi accessori. La colonna HiBind® DNA Maxi facilita le fasi di legame, lavaggio ed eluizione, consentendo di processare contemporaneamente campioni multipli. Sebbene le rese varino in base al numero di copie del plasmide, al ceppo E.coli e alle condizioni di crescita, colture notturne da 50 a 200 ml in terreno LB producono da 0,5 a 1 mg di DNA plasmidico con alto numero di copie. Quando si lavora con plasmide a basso numero di copie possono essere processati fino a 500 ml di coltura. Il prodotto è adatto per sequenziamenti di DNA fluorescente automatizzati (letture tipiche superiori a 800 bp), digestione con enzimi di restrizione, transfezione di cellule di mammiferi, trascrizione in vitro e altre applicazioni.
  • Purificazione di DNA plasmidico in < 60 minuti
  • Nessun impiego di fenolo/cloroformio
  • Resa fino a 1 mg di DNA plasmidico
  • DNA puro adatto per applicazioni downstream