Stampa…
VWR®, Termociclatori
Fornitore: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Termociclatori
Termociclatori per PCR
La famiglia di termociclatori VWR® combina una realizzazione di alta qualità con una gamma completa di formati dei blocchi. Il termociclatore UNO è progettato intorno a un'interfaccia software potente ma di facile utilizzo e sfrutta la stessa piattaforma per i formati da 96 e 384 pozzetti. Il modello Doppio, con due blocchi da 48 pozzetti indipendenti ad alta velocità in un unico sistema, offre la soluzione ottimale per la massima flessibilità con il minimo ingombro. Grazie allo speciale design del coperchio riscaldato, l'altezza si regola automaticamente per le diverse dimensioni delle provette.
  • Prestazioni imbattibili: blocco termico con caratteristiche termiche sbalorditive; potenti elementi Peltier con tecnologia di lunga durata; dissipatore di calore con ventole di raffreddamento con cuscinetto magnetico, per un controllo rapido delle variazioni di temperatura fino a 5 °C/s
  • Risultati riproducibili e affidabili: 8, 2×8 o 16 elementi Peltier controllano la temperatura fila per fila, per un'eccellente omogeneità del blocco, ±0,2 °C, e scelta tra gradienti lineari assoluti e controllo indipendente di ogni fila
  • Semplice da utilizzare: display TFT chiaro e nitido e comandi intuitivi mediante pressione sullo schermo
  • Controllo dei dati: fino a 4×USB, 1×ethernet (MS Windows®, Linux), controllo remoto e monitoraggio degli strumenti tramite software per PC, toni dei segnali MP3, chiamate all'utente tramite e-mail e controllo primary/replica
Tutti i sistemi includono un software per PC di facile utilizzo per il controllo remoto e il monitoraggio degli strumenti, oltre che per la creazione di protocolli PCR sul PC.
Tecnologia FlexGradient (opzione solo per UNO e Doppio): con controllo individuale della temperatura di ognuna delle 8 file, selezione tra gradiente di temperatura perfettamente lineare (ideale per l'ottimizzazione della PCR) o controllo indipendente di ogni fila (ideale per l'uso di diverse coppie di primer nello stesso ciclo).
Accesso rapido alle funzioni con la semplice pressione di un pulsante: programmazione grafica o tabulare, 'Global Program Ramp' (Programmazione rampa di temperatura), 'Gradient Control' (Controllo del gradiente), modalità emulazione, guida in linea, funzione 'Quickstart' (Avvio rapido) e 'Power fail Denaturation' (è impostabile la temperatura di denaturazione al riavvio dopo interruzione alimentazione) per riavvio automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione.
Controllo remoto con specifiche elevate: tecnologia innovativa, con software VWR 'PCR Cycler Master Software'; ricezione di notifiche tramite e-mail o uso del lettore MP3 del sistema.
Modalità di emulazione: per un facile trasferimento dei protocolli PCR da strumenti di altri marchi.
Progettato e realizzato in Germania a norma ISO 9001, taratura e manutenzione secondo gli standard NIST, oltre 20 anni di esperienza e competenza nel settore.