Mag-Bind® HDQ blood and tissue DNA 96 Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 Kit è progettato per l'isolamento rapido ed affidabile di DNA genomico di alta qualità proveniente da campioni di sangue da 100 a 200 μl, tamponi orali, buffy coat e celle in coltura. Tutti i passaggi di riscaldamento che limitano le applicazioni robotiche sono stati eliminati per una processazione più rapida. Il Mag-Bind® Particles HDQ offre tempi di risposta magnetica rapidi, riducendo il tempo di processazione totale. L'uso delle particelle paramagnetiche offre un DNA di qualità adatto per l'uso diretto nella maggior parte delle applicazioni downstream, quali qPCR, PCR e Next Generation Sequencing. Il Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 Kit è compatibile con numerosi dispositivi robotizzati per Liquid Handling e processori magnetici, tra cui Thermo Scientific KingFisher® Flex.
- Non sono richieste estrazioni organiche
- DNA di alta qualità per li qPCR e Next Generation Sequencing
- Rapido - nessuna fase di riscaldamento richiesta