Stampa…
Termostato di blocco a secco per cuvette, LT 200
Fornitore: Hach
LTV0829910002 LTV0829921002 LTV0829951002 LTV0829923002
705-2044EA 1621 EUR
705-2044 705-0856 705-0902 705-0901
Termostato di blocco a secco per cuvette, LT 200
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
Una fase di digestione spesso deve essere effettuata prima dei parametri chiave. Per questi parametri, il termostato LT 200 integra idealmente il sistema di test cuvetta LANGE. Due blocchi di riscaldamento controllabili separatamente consentono reazioni a temperature uguali o diversi con impostazioni di tempo. Il LT 200 ha un timer digitale con spegnimento automatico e segnale acustico. Due coperchi di protezione trasparenti coprono il termostato mentre si sta riscaldando. La funzione integrata di sovratemperatura e l'involucro esterno isolante offrono una maggiore sicurezza.
  • Flessibile come pre-programmati per tutte le digestioni standard e liberamente programmabile per digestioni specifiche dell'utente
  • Pre-programmato per 40 ° C, 100 ° C e 148 ° C. specifici programmi liberamente selezionabili dall'utente da 37 a 148 ° C per 1 a 480 minuti
  • Velocità di riscaldamento va da 20 al 148 ° C in 10 minuti
  • Eccellente riproducibilità a causa di un'ottima stabilità della temperatura
  • Semplice da usare con ampio display facilmente leggibile e utilizzabile con una sola chiave per digestioni standard
Informazioni per l'ordine: Fornito con diverse configurazioni di blocco, vedi sotto.